Documenti fondamentali
606065
Sigma-Aldrich
L-Lactic acid-13C3 solution
greener alternative
85 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
93.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Descrizione
Packaged as gram of solution
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Punteggio alternativa più verde
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
85 % (w/w) in H2O
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2