Documenti fondamentali
923044
Sigma-Aldrich
D-Lactic acid-2-13C
greener alternative
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC2H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
91.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (CP)
Stato
solid
Punteggio alternativa più verde
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Categoria alternativa più verde
Spostamento di massa
M+1
Condizioni di spedizione
dry ice
Stringa SMILE
O[13C@H](C)C(=O)O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1
JVTAAEKCZFNVCJ-GUVXASRRSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses”, “Design for Energy Efficiency” and “Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention”. Click here to view its DOZN scorecard.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)