605417
Sucrose-13C12
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]25/D +66.5°, c = 2 in H2O
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+12
Stringa SMILE
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@]2([13CH2]O)O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
CZMRCDWAGMRECN-UHSKIMHLSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?