Documenti fondamentali
738786
Sigma-Aldrich
Sucrose-(glucose-13C6)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
D-(+)-Saccharose-(glucose-13C6), Sugar-(glucose-13C6)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C6H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
348.25
Codice UNSPSC:
12352201
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)