Key Documents
587621
Sigma-Aldrich
D-Fructose-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinonimo/i:
13C Labeled D-fructose, D-Levulose-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
Punto di fusione
119-122 °C (dec.) (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O[13CH2][13C@@H](O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C](=O)[13CH2]O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
BJHIKXHVCXFQLS-HJLYHLTLSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Xin Wang et al.
Nature communications, 10(1), 1279-1279 (2019-03-22)
A classic problem in microbiology is that bacteria display two types of growth behavior when cultured on a mixture of two carbon sources: the two sources are sequentially consumed one after another (diauxie) or they are simultaneously consumed (co-utilization). The