604313
Ethyl 3-ketopentanoate-3,4,5-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formula condensata:
13CH313CH213COCH2CO2C2H5
Peso molecolare:
147.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
CCOC(=O)C[13C](=O)[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C7H12O3/c1-3-6(8)5-7(9)10-4-2/h3-5H2,1-2H3/i1+1,3+1,6+1
UDRCONFHWYGWFI-LVDXHWGDSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)