Documenti fondamentali
603899
Sigma-Aldrich
DL-Malic acid-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-hydroxy-butanedioic-2-13C acid
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH213CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
O[13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1
BJEPYKJPYRNKOW-VQEHIDDOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)