139912
Phytol
95%, mixture of isomers
Sinonimo/i:
3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol
Saggio
95%
Stato
(Liquid or Viscous Liquid)
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
202-204 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+
BOTWFXYSPFMFNR-HMMYKYKNSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
368.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
187 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?