W502200
Phytol
≥97%, FG
Sinonimo/i:
3,7,11,15-Tetramethyl-2-hexadecen-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.463 (lit.)
P. ebollizione
202-204 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
balsam; floral
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H40O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h15,17-19,21H,6-14,16H2,1-5H3/b20-15+
BOTWFXYSPFMFNR-HMMYKYKNSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Zein/fucoidan-coated phytol nanoliposome: preparation, characterization, physicochemical stability, in vitro release, and antioxidant activity.: This article explores the development of phytol-loaded nanoliposomes, evaluating their stability, release profile, and antioxidant activity, demonstrating their potential in pharmaceutical applications (Chen et al., 2024).
- Ethanolic extract of Euphorbia royleana Boiss. reduces metastasis of breast cancer cells and inhibits tumor progression in vivo.: This research demonstrates the anti-cancer properties of Euphorbia royleana, with phytol identified as one of the active compounds contributing to the inhibition of cancer cell metastasis and tumor progression (Gull et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
368.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
187 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?