W290300
(−)-β-Pinene
≥97%, FCC, FG
Sinonimo/i:
(1S)-(−)-β-Pinene, (1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 175.320
Densità del vapore
4.7 (vs air)
Tensione di vapore
~2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]20/D -30 to -15°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
165-167 °C (lit.)
Punto di fusione
−61 °C (lit.)
Solubilità
95% ethanol: soluble 1ml/3ml, clear, colorless
Densità
0.866 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous; woody; pine
Stringa SMILE
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Potential use of pinenes to improve localized insecticide injections targeting the western drywood termite (Blattodea: Kalotermitidae).: This research investigates the use of (−)-β-Pinene as a potential enhancer for insecticide treatments against termites, suggesting improvements in pest control strategies (Poulos et al., 2024).
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.