G3278
Geranylgeraniol
≥85% (GC)
Sinonimo/i:
all trans-3,7,11-15-Tetramethyl-2,6,10,14-hexadecatetraen-1-ol
Saggio
≥85% (GC)
Forma fisica
liquid
Solubilità
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C20H34O/c1-17(2)9-6-10-18(3)11-7-12-19(4)13-8-14-20(5)15-16-21/h9,11,13,15,21H,6-8,10,12,14,16H2,1-5H3/b18-11+,19-13+,20-15+
OJISWRZIEWCUBN-QIRCYJPOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter