703621
L-Malic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
L-Hydroxybutanedioic acid-1-13C
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
101-103 °C
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@@H](CC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i4+1
BJEPYKJPYRNKOW-GZPBOPPUSA-N
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Sigma-Aldrich presents an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) allows real time magnetic resonance spectroscopy.