641049
DL-Malic acid-2,3,3-d3
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HO2CCD2CD(OH)CO2H
Peso molecolare:
137.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])(O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D
BJEPYKJPYRNKOW-FUDHJZNOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
A O'Gorman et al.
Translational psychiatry, 7(9), e1240-e1240 (2017-09-28)
The identification of an early biomarker of psychotic disorder is important as early treatment is associated with improved patient outcome. Metabolomic and lipidomic approaches in combination with multivariate statistical analysis were applied to identify plasma alterations in children (age 11)