Documenti fondamentali
616702
Sigma-Aldrich
Sodium L-lactate-3,3,3-d3 solution
45-55 % (w/w) in H2O, ≥98 atom % D, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Sinonimo/i:
L-Lactic-3,3,3-d3 acid sodium salt solution
About This Item
Formula condensata:
CD3CH(OH)CO2Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Descrizione
Packaged as gram of solution, 45-55% (w/w)
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
≥98% (Chiral Purity, HPLC)
Concentrazione
45-55 % (w/w) in H2O
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Punto di fusione
163-165 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[2H]C([2H])([2H])[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
NGSFWBMYFKHRBD-QQAVFRBQSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3