901170
Phospho(enol)pyruvic acid-13C3 potassium salt
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3H4KO6P
Peso molecolare:
209.11
Codice UNSPSC:
12352106
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Saggio
≥97% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[13CH2]=[13C]([13C](O)=O)OP(O)(O[K])=O
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)