Documenti fondamentali
11040596001
Roche
Interferone-γ, umano (hIFN-γ)
from human, 95% (SDS-PAGE), solution, >2 x 10^7 U/mg
Sinonimo/i:
SYBR, qPCR
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Descrizione
recombinant (E. coli)
Saggio
95% (SDS-PAGE)
Stato
solution
Potenza
<0.05 ng/mL EC50
Attività specifica
>2 x 10^7 U/mg
PM
16,700 Da
Confezionamento
pkg of 100,000 U (5 μg, 1 ml)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IFNG(3458)
Descrizione generale
L′IFN-γ è prodotto dai linfociti T stimolati dall′antigene o da mitogeni dei linfociti T. In condizioni non denaturanti presenta un peso molecolare che varia fra 32 000 e 73 000, il che indica che l′IFN-γ umano ricombinante esiste come dimero o come oligomeri maggiori.
Specificità
L′IFN-γ umano è efficace sulle cellule umane, ma non su quelle di topo o di ratto.
Applicazioni
L′interferone-γ, umano (hIFN-γ) può essere usato per esaminare le attività dell′IFN-γ nei sistemi cellulari umani.
L′interferone-γ, umano (hIFN-γ) è stato usato per stimolare le cellule staminali mesenchimali (MSC). È stato usato anche come supplemento al terreno di Eagle modificato di Dulbecco/Ham per la coltivazione delle cellule T84 della linea cellulare di carcinoma colorettale umano.
Azioni biochim/fisiol
All′IFN-γ è stata attribuita un′ampia gamma di attività biologiche, come la costituzione dello stato antivirale, funzioni immunoregolatorie, effetti antiproliferativi e l′inibizione della proliferazione cellulare. Gli effetti antiproliferativi sono superiori nell′IFN-γ rispetto all′IFN-α o all′IFN-β. L′inibizione della proliferazione dipende dal tipo cellulare, dalla dose e dalla durata dell′esposizione. Una delle funzioni principali dell′IFN-γ potrebbe essere quella di agente immunoregolatore: L′IFN-γ induce gli antigeni del MHC su molte cellule, i recettori Fc su monociti e macrofagi, i recettori IL-2 sui linfociti T, potenzia l′attività dei macrofagi, dei leucociti polimorfonucleati, dei linfociti T e dei linfociti NK (MAF), oltre a essere coinvolto nella regolazione dei linfociti B.
L′interferone-γ (IFN-γ) è un componente essenziale dell′immunità acquisita. All′IFN-γ è stata attribuita un′ampia gamma di attività biologiche, come la costituzione dello stato antivirale, funzioni immunoregolatorie, effetti antiproliferativi e l′inibizione della proliferazione cellulare. Gli effetti antiproliferativi sono superiori nell′IFN-γ rispetto all′IFN-α o all′IFN-β. L′inibizione della proliferazione dipende dal tipo cellulare, dalla dose e dalla durata dell′esposizione. Una delle funzioni principali dell′IFN-γ potrebbe essere quella di agente immunoregolatore: L′IFN-γ induce gli antigeni del MHC su molte cellule, i recettori Fc su monociti e macrofagi, i recettori IL-2 sui linfociti T, potenzia l′attività dei macrofagi, dei leucociti polimorfonucleati, dei linfociti T e dei linfociti NK (MAF), oltre a essere coinvolto nella regolazione dei linfociti B.
Qualità
La materia prima usata per questa preparazione è stata analizzata per la presenza dell′antigene HBs e di anticorpi anti HIV-1, HIV-2 e HCV, ed è risultata negativa.
Livello di endotossine: <0,1 EU/μg (test LAL), <10 EU/mL (test LAL)
Nota: 1 EU corrisponde a 0,1 ng
Sequenza
La struttura primaria dell′IFN-γ umano ricombinante (143 aminoacidi) è identica a quella dell′IFN-γ umano naturale (146 aminoacidi), tuttavia, l′IFN-γ ricombinante ha tre aminoacidi in meno e non è glicosilato. La glicosilazione non è essenziale per l'attività biologica.
Lunghezza della catena 143 AA
Definizione di unità
EC50 definizione: la quantità di hIFN-γ necessaria per produrre un′attività antivirale equivalente a quella espressa da 1 unità dello standard di riferimento per l′IFN-γ dell′NIH (Gg 23– 901-530) (cellule WISH-virus EMC/effetto citopatico) (1 unità equivale a ≤0,05 ng/mL).
Stato fisico
100 000 U/mL o 1 000 000 U/mL di IFN-γ umano in tampone fosfato salino (PBS) 0,1 M (pH 7,0), saccarosio al 2,5% (p/v) e albumina da siero umano (HSA) al 2,5% (p/v), filtrati attraverso una membrana con pori da 0,2 μm.
Nota sulla preparazione
Soluzione di lavoro: Si raccomanda il solvente in acqua bidistillata.
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): Stabilità in coltura: nel terreno di coltura l′attività è presente per almeno 18 ore.
Altre note
EC 50: <0,05 ng/mL (hIFN-γ, NIH, standard di riferimento, Gg 23–901-530)
Solo per ricerche life science. Non usare in procedure diagnostiche.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
IFNgamma modulates human immunoglobulin receptor expression in lipoaspirate-derived mesenchymal stem cells
Laksmitawati DR, et al.
Medical Journal of Indonesia, 23(3), 127-132 (2014)
Reza Norian et al.
Veterinary research forum : an international quarterly journal, 6(4), 265-271 (2016-03-15)
This in vitro study was conducted to evaluate lymphocyte blastogenic and cytokine production by bovine peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) stimulated with phytohemagglutinin (PHA), pokeweed mitogen (PWM) and concanavalin A (Con A) mitogens, by using tetrazolium salt and ELISA tests
Ilona E Keller et al.
Scientific reports, 5, 10230-10230 (2015-05-20)
Impaired immune function contributes to the development of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Disease progression is further exacerbated by pathogen infections due to impaired immune responses. Elimination of infected cells is achieved by cytotoxic CD8(+)  T cells that are activated
Interferon-
Ellis TN, et al.
Immunology, 112, 2-2 (2004)
Anti-proliferative effect of IFN-gamma in immune regulation. II. IFN-gamma inhibits the proliferation of murine bone marrow cells stimulated with IL-3, IL-4, or granulocyte-macrophage colony-stimulating factor
Gajewski TF, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 141, 2635-2642 (2019)