490180
Maleic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
2-Butenedioic-2,3-13C2 acid
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
137-140 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
OC(=O)\[13CH]=[13CH]/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1+1,2+1
VZCYOOQTPOCHFL-GQTGYUFJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3