598038
1,4-Bis(triethoxysilyl)benzene
96%
Sinonimo/i:
BTEB
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
130-133 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.015 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(cc1)[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H34O6Si2/c1-7-19-25(20-8-2,21-9-3)17-13-15-18(16-14-17)26(22-10-4,23-11-5)24-12-6/h13-16H,7-12H2,1-6H3
YYJNCOSWWOMZHX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It is extensively used as a precursor in the synthesis of a variety of periodic mesoporous organosilicas (PMOs).
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A viable alternative to the popular Stille and Suzuki coupling reactions mainly due to the formation of nontoxic byproducts and stability to many reaction conditions.