Documenti fondamentali
440825
Sigma-Aldrich
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate
technical grade
Sinonimo/i:
1,3,5-N-Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate, 1,3,5-Tris(3-trimethoxysilylpropyl)-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione, Tris(3-trimethoxysilylpropyl)cyclotriisocyanurate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H45N3O12Si3
Numero CAS:
Peso molecolare:
615.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
Viscosità
350 cSt(lit.)
P. ebollizione
250 °C (lit.)
Densità
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CO[Si](CCCN1C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C(=O)N(CCC[Si](OC)(OC)OC)C1=O)(OC)OC
InChI
1S/C21H45N3O12Si3/c1-28-37(29-2,30-3)16-10-13-22-19(25)23(14-11-17-38(31-4,32-5)33-6)21(27)24(20(22)26)15-12-18-39(34-7,35-8)36-9/h10-18H2,1-9H3
QWOVEJBDMKHZQK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Tris[3-(trimethoxysilyl)propyl] isocyanurate (TTPI) can be used in the preparation of:
  • Pd nanoparticle and single-walled carbon nanotube hybrid materials.
  • Periodic mesoporous organosilicas exhibiting absorption properties for heavy metal ions like mercury.
  • Mesoporous organosilica−alumina composites with an affinity for CO2 gas at elevated temperatures.
  • Isocyanurate-containing ordered mesoporous organosilicas using block copolymer.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.5 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Synthesis and characterization of novel hybrids of tris [3-(trimethoxysilyl) propyl] isocyanurate (TTPI) capped palladium nanoparticles and single-walled carbon nanotubes
Hemraj-Benny T, et al.
Silicon, 3(2), 97-101 (2011)
Cage-like mesoporous organosilicas with isocyanurate bridging groups synthesized by soft templating with poly (ethylene oxide)-poly (butylene oxide)-poly (ethylene oxide) block copolymer
Grudzien RM, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 333(1), 354-362 (2009)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
440825-100ML4061838119803
440825-25ML