Key Documents
SIK41005-20
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(trimethoxysilyl)benzene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O6Si2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Durata
3 years under the recommended conditions
InChI
1S/C12H22O6Si2/c1-13-19(14-2,15-3)11-7-9-12(10-8-11)20(16-4,17-5)18-6/h7-10H,1-6H3
YIRZROVNUPFFNZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
This product is used to improve the dispersibility of modified silica powders into PDMS matrix by improving the adhesion between modified silica powders and the PDMS matrix.
Note legali
Product of SiKEMIA
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)