Documenti fondamentali
591270
Sigma-Aldrich
Mevalonolactone-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
DL-Mevalonic-1-13C lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC5H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
131.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
solid
P. ebollizione
150 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[13CH3]C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1+1
JYVXNLLUYHCIIH-OUBTZVSYSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)