Documenti fondamentali
749427
Sigma-Aldrich
Lithium carbonate-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
Li213CO3
Peso molecolare:
74.88
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
618 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Li+].[Li+].[O-][13C]([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2/i1+1;;
XGZVUEUWXADBQD-GOCMCNPZSA-L
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)