Key Documents
89130
Supelco
(±)-Mevalonolactone-(methyl-d3)
analytical standard
Sinonimo/i:
Mevalonolactone-(methyl-d3), DL-Mevalonic-methyl-d3 lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D3H7O3
Peso molecolare:
133.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. eboll.
150 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
28 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+3
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/i1D3
JYVXNLLUYHCIIH-FIBGUPNXSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)