Documenti fondamentali
579009
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Red 1 methacrylate)
Sinonimo/i:
Poly[4′-[[2-(methacryloxy)ethyl]ethyl]amino-4-nitroazobenzene]
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Temp. transizione
Tg 82 °C (onset)
Solubilità
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
467 nm
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(CCOC(=O)C(=C)C)CC
InChI
MHYWMAUCJNDHPY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
NLO polymer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)