Documenti fondamentali
570400
Sigma-Aldrich
Disperse Red 1 acrylate
95%
Sinonimo/i:
2-[N-ethyl-4-[(4-nitrophenyl)diazenyl]anilino]ethyl prop-2-enoate
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4N=NC6H4N(C2H5)CH2CH2OCOCCH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
368.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
85-104 °C (dec.) (lit.)
λmax
492 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CCOC(=O)C=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H20N4O4/c1-3-19(24)27-14-13-22(4-2)17-9-5-15(6-10-17)20-21-16-7-11-18(12-8-16)23(25)26/h3,5-12H,1,4,13-14H2,2H3/b21-20+
MOUZYIAKMYUILJ-QZQOTICOSA-N
Descrizione generale
NLO material
Applicazioni
  • This research uses Disperse Red 1 acrylate in liquid crystal monomers to achieve specific voxel orientations, impacting materials science in robotics and sensors (Guo et al., 2021).
  • The study investigates ink formulations that include Disperse Red 1 acrylate for textile printing applications, demonstrating advances in fabric processing (Song et al., 2018).
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Miki Ishifuji et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(12), 4418-4424 (2009-03-12)
Flexible design of hybrid polymer nanoassemblies consisting of nonlinear optical (NLO) polymer nanosheets and gold nanoparticle alignment was done to elucidate near-field effects of localized surface plasmon (LSP) coupling, which was generated from coupled gold nanoparticles, on enhanced second harmonic
Li, Najun;
Polymer, 50, 428-433 (2009)