Documenti fondamentali
570427
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 acrylate)]
About This Item
Formula condensata:
(C5H8O2)m(C19H20N4O4)n
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Temp. transizione
Tg 102 °C
λmax
477 nm
Descrizione generale
Chromophore monomer ~25 mol %.
Applicazioni
NLO polymer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)