Key Documents
579033
Sigma-Aldrich
Disperse Yellow 7 methacrylate
95%
Sinonimo/i:
[2-methyl-4-[(4-phenyldiazenylphenyl)diazenyl]phenyl] 2-methylprop-2-enoate
About This Item
Formula condensata:
C6H5N=NC6H4N=NC6H3(CH3)OCOC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
132.7-135.8 °C (lit.)
λmax
364 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(cc1C)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C23H20N4O2/c1-16(2)23(28)29-22-14-13-21(15-17(22)3)27-26-20-11-9-19(10-12-20)25-24-18-7-5-4-6-8-18/h4-15H,1H2,2-3H3/b25-24+,27-26+
NLSOMFRHHRRNDW-JQRDNDPDSA-N
Descrizione generale
NLO material
Applicazioni
  • Synthesis and Characterization of Functional Thermoresponsive Photoactive Copolymers: This study explores the synthesis of a photoactive copolymer using Disperse Yellow 7 methacrylate, focusing on its thermal and photoluminescence properties. The research aims to enhance the applications of these materials in smart and responsive textiles (K Meenu, DS Bag, 2023).
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3