Documenti fondamentali
570419
Sigma-Aldrich
Disperse Red 1 methacrylate
95%
Sinonimo/i:
(4-Nitrophenyl)[4-[[2-(methacryloyloxy)ethyl]ethylamino]phenyl]diazene, 4-[(2-Methacryloxyethyl)ethylamino]-4′-nitroazobenzene
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4N=NC6H4N(C2H5)CH2CH2OCOC(CH3)=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
382.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
78-83 °C (lit.)
λmax
493 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCN(CCOC(=O)C(C)=C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H22N4O4/c1-4-23(13-14-28-20(25)15(2)3)18-9-5-16(6-10-18)21-22-17-7-11-19(12-8-17)24(26)27/h5-12H,2,4,13-14H2,1,3H3/b22-21+
MHYWMAUCJNDHPY-QURGRASLSA-N
Descrizione generale
NLO material
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)