Key Documents
549088
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-cyanobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CN)SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
67-70 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1C#N)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
KDVZADPGGPBAAK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)