Documenti fondamentali
546925
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.576 (lit.)
P. ebollizione
150-152 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.548 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccccc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H
KMVZDSQHLDGKGV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
[Toxicologic and hygienic characteristics of O-chlorobenzenesulfochloride].
D A Chura et al.
Gigiena i sanitariia, (4)(4), 72-73 (1989-04-01)
C Hura et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 97(2), 281-286 (1993-04-01)
The potential of toxic action in rats of orthochlorbenzol sulphochloride, administered intragastrically in single doses and in daily doses included in food, was estimated. Other bioenzymatic parameters of liver function (transaminase, gammaglutamyltransferase, glutamatdehydrogenase etc.), which presented changes in all experiments
Zafar Iqbal et al.
European journal of medicinal chemistry, 168, 154-175 (2019-03-01)
A novel class of spiroimidazolidine-2',4'-diones substituted with aryl sulfonyl group at different positions was designed and synthesized. The target compounds were evaluated for their potential to release insulin from MIN6 cell line derived from in-vivo immortalized insulin-secreting pancreatic cells. The