Key Documents
542822
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime
97%
Sinonimo/i:
N-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzamidine
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4C(=NOH)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
125-130 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
fluoro
oxime
Stringa SMILE
N\C(=N/O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13-14/h1-4,14H,(H2,12,13)
QCVFLUSIBKAKPC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-(Trifluoromethyl)benzamidoxime (N-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzamidine) may be used to synthesize 5-(3-chlorothiophen-2-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl)-1,2,4-oxadiazole, a potential anticancer agent.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Han-Zhong Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(16), 5215-5223 (2005-08-05)
We have identified 5-(3-chlorothiophen-2-yl)-3-(4-trifluoromethylphenyl)-1,2,4-oxadiazole (1d) as a novel apoptosis inducer through our caspase- and cell-based high-throughput screening assay. Compound 1d has good activity against several breast and colorectal cancer cell lines but is inactive against several other cancer cell lines.