512443
3-Chloro-L-tyrosine
97%
Sinonimo/i:
(2S)-2-Amino-3-(3-chloro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Monochlorotyrosine
Saggio
97%
Attività ottica
[α]24/D −2°, c = 1 in 1 M HCl
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
249 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(Cl)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10ClNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
ACWBBAGYTKWBCD-ZETCQYMHSA-N
WGK 3