I8250
3-Iodo-L-tyrosine
Sinonimo/i:
3-Monoiodo-L-tyrosine
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Impurezze
~5% tyrosine
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
dilute aqueous acid: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
UQTZMGFTRHFAAM-ZETCQYMHSA-N
Informazioni sul gene
human ... TH(7054)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?