93851
DL-o-Tyrosine
≥96.0% (NT), suitable for HPLC
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-3-(2-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(2-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DL-o-Tyrosine, ≥96.0% (NT)
Saggio
≥96.0% (NT)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Colore
white to faint brown
Punto di fusione
~260 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(Cc1ccccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-7(9(12)13)5-6-3-1-2-4-8(6)11/h1-4,7,11H,5,10H2,(H,12,13)
WRFPVMFCRNYQNR-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3