T3629
DL-m-Tyrosine
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(±)-2-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid, 3-(3-Hydroxyphenyl)-DL-alanine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
DL-m-Tyrosine, crystalline
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
crystalline
Colore
off-white to yellow
Punto di fusione
280-285 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
1 M HCl: soluble
applicazioni
detection
Stringa SMILE
NC(Cc1cccc(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
JZKXXXDKRQWDET-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3