Documenti fondamentali
719528
Sigma-Aldrich
3, 3′-Diiodo-L-thyronine-(phenoxy-13C6) (T2) hydrochloride
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
T2-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C9H13I2NO4·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
567.49
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Stato
solid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](OC2=CC=C(C[C@H](N)C(O)=O)C=C2I)[13CH]=[13C]1I.Cl
InChI
1S/C15H13I2NO4/c16-10-7-9(2-3-13(10)19)22-14-4-1-8(5-11(14)17)6-12(18)15(20)21/h1-5,7,12,19H,6,18H2,(H,20,21)/t12-/m0/s1/i2+1,3+1,7+1,9+1,10+1,13+1
CPCJBZABTUOGNM-USQDWSSZSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)