Documenti fondamentali
261858
Sigma-Aldrich
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole
99%
Sinonimo/i:
6-Methoxy-2-benzothiazolecarbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
129-131 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 5%, clear, colorless to faintly yellow
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
COc1ccc2nc(sc2c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2OS/c1-12-6-2-3-7-8(4-6)13-9(5-10)11-7/h2-4H,1H3
DEWDWBYQOFXKIH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Cyano-6-methoxybenzothiazole has been used in the synthesis of:
  • firefly luciferin via condensation with cysteine
  • luciferin β-glycosides, substrates for novel ultrasensitive enzyme assays
Luciferin intermediate.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of luciferin glycosides as substrates for novel ultrasensitive enzyme assays.
Amess R, et al.
Carbohydrate Research, 205, 225-233 (1990)
Analogs of firefly luciferin.
White EH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 30(7), 2344-2348 (1965)