Documenti fondamentali
776823
Sigma-Aldrich
6-Hydroxybenzothiazole-2-carbonitrile
96%
Sinonimo/i:
2-cyano-6-hydroxybenzothiazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
211-213 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC(SC(C#N)=N2)=C2C=C1
InChI
1S/C8H4N2OS/c9-4-8-10-6-2-1-5(11)3-7(6)12-8/h1-3,11H
SQAVNBZDECKYOT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Arkadiy A Bazhin et al.
Nature chemical biology, 16(12), 1385-1393 (2020-08-12)
Mitochondrial membrane potential (ΔΨm) is a universal selective indicator of mitochondrial function and is known to play a central role in many human pathologies, such as diabetes mellitus, cancer and Alzheimer's and Parkinson's diseases. Here, we report the design, synthesis