Documenti fondamentali
562440
Sigma-Aldrich
6-Aminobenzothiazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
87-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2ncsc2c1
InChI
1S/C7H6N2S/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,8H2
FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-Aminobenzothiazole can be prepared from 6-nitrobenzothiazole via sonochemical reduction method.
Applicazioni
6-Aminobenzothiazole may be used in the synthesis of following:
  • 1-(6-amino-benzothiazolyl)-3-chloro-5-methoxytriazine
  • 6-[(4-N,N-dimethylaminophenyl)diazenyl]benzothiazole
  • 6-[(2-hydroxy-1-naphthyl)diazenyl]benzothiazole
  • 6-dimethylaminobenzothiazole
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
?The synthesis and structural study of two benzothiazolyl azo dyes: X-ray crystallographic and computational study of azo?hydrazone tautomerism?
Pavlovic G, et al.
Dyes and Pigments, 83(3), 354-362 (2009)
"2-Hydroxy-4, 6-diamino-[1, 3, 5] triazines: a novel class of VEGF-R2 (KDR) tyrosine kinase inhibitors"
Baindur N, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 48(6), 1717-1720 (2005)
"Preparation of novel push-pull benzothiazole derivatives with reverse polarity: compounds with potential non-linear optic application"
Hrobarik P, et al.
Synthesis, 2005(04), 600-604 (2005)