A59654
5-Aminoindole
97%
Sinonimo/i:
5-Indolamine, NSC 61452
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
131-133 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H,9H2
ZCBIFHNDZBSCEP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Smac mimetics that bind to the BIR2 domain of the anti-apoptotic protein XIAP
- Cytotoxic and antimitotic agents
- Insulin-like growth factor 1 receptor inhibitors
- Antitumoral agents
- Factor Xa inhibitor
- Potential antivascular agents
- Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
- Inhibitors of receptor tyrosine kinase with antiangiogenic effects
- PKCθ inhibitors
- HIV protease inhibitors
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
A59654-1G | 4061833376645 |
A59654-250MG | |
A59654-5G | 4061833376652 |