630721
6-Aminoindole
97%
Sinonimo/i:
Indol-6-ylamine, NSC 82379
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
75-79 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Nc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-2-1-6-3-4-10-8(6)5-7/h1-5,10H,9H2
MIMYTSWNVBMNRH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
- Inhibitors of mammalian target of rapamycin (mTOR ) protein
- Inhibitors of the AcrAB-TolC efflux pump
- Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
- Potent DNA-topoisomerase II poisons and anti-MDR agents
- Protein kinase C θ (PKCθ) inhibitors
- Piperidine carboxamide as transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) antagonists
- Potent and selective blockers of the Nav1.8 sodium channel as potential analgesics for the treatment of neuropathic and inflammatory pain
- 5,6-fused heteroaromatic ureas as TRPV1 antagonists
- Allosteric enhancers of the A3 adenosine receptor
- Human liver glycogen phosphorylase (HLGP) inhibitors for the treatment of type 2 diabetes
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?