Documenti fondamentali
551902
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-chloropyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Punto di fusione
65-69 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
PEAOEIWYQVXZMB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
5-Bromo-2-chloropyridine may be used in the preparation of following compounds:
  • Amino-2-chloropyridine via palladium-catalyzed amination.
  • 5-Bromo-2-fluoropyridine via halogen-exchange reaction using anhydrous potassium fluoride.
  • 2-Chloro-5-(2,5-dimethoxyphenyl)pyridine via Suzuki coupling with 2,5-dimethoxyphenylboronic acid.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Extensive rigid analogue design maps the binding conformation of potent N-benzylphenethylamine 5-HT2A serotonin receptor agonist ligands.
Juncosa Jr JI, et al.
ACS Chemical Neuroscience, 4(1), 96-109 (2012)
Selective amination of polyhalopyridines catalyzed by a palladium-xantphos complex.
Ji JTL and Bunnelle WH.
Organic Letters, 5(24), 4611-4614 (2003)
Aromatic fluorine compounds. XI. Replacement of chlorine by fluorine in halopyridines.
Finger GC, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 28(6), 1666-1668 (1963)