Documenti fondamentali
729388
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-chloropyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
87-91 °C
Gruppo funzionale
bromo
chloro
Stringa SMILE
Clc1cccc(Br)n1
InChI
1S/C5H3BrClN/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
JWTZSVLLPKTZJP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)