691453
3-Bromo-5-iodopyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrIN
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
127-131 °C
Gruppo funzionale
bromo
iodo
Stringa SMILE
Brc1cncc(I)c1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)