Key Documents
723339
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-fluoropyridine
96%
Sinonimo/i:
4-Fluoro-2-bromopyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrFN
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.537
Densità
1.699 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Fc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrFN/c6-5-3-4(7)1-2-8-5/h1-3H
AIEATTRZKVGMBO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
170.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76.7 °C - closed cup