723576
Potassium cyclohexyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11BF3K
Peso molecolare:
190.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
187-192 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)C1CCCCC1
InChI
1S/C6H11BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2;/q-1;+1
WWDXLJUMJZXRLX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)