753726
Piperidine-4-boronic acid pinacol ester hydrochloride
95%
Sinonimo/i:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine hydrochloride
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
188-192 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CC1(C)OB(OC1(C)C)C2CCNCC2
InChI
1S/C11H22BNO2.ClH/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)9-5-7-13-8-6-9;/h9,13H,5-8H2,1-4H3;1H
DJEBJGUAIJWKGA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)