654361
2-(1-Piperazinyl)pyridine-4-boronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(1-Piperazinyl)-4-pyridineboronic acid pinacol ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24BN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
112-116 °C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccnc(c2)N3CCNCC3
InChI
1S/C15H24BN3O2/c1-14(2)15(3,4)21-16(20-14)12-5-6-18-13(11-12)19-9-7-17-8-10-19/h5-6,11,17H,7-10H2,1-4H3
LOZSSHYLDBDYSQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?