Documenti
646393
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-5′-nitroacetophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H3(OH)COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
100-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
LNCBPUWMGYOISS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3