A55306
2-(2-Pyridyl)ethylamine
95%
Sinonimo/i:
2-(2-Aminoethyl)pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
92-93 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCc1ccccn1
InChI
1S/C7H10N2/c8-5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,4-5,8H2
XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269)
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?